Få mere at vide
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30450070
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30450070 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30450070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774460100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenoprop
CAS 93-72-1
Molekylær formel C9 H7 Cl3 O3
Mængde 100 mg
Synonym Propanoic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Propionic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Fenoprop, (±)-Silvex, 2,4,5-TCPP, 2,4,5-TCPPA, 2,4,5-TP, 2,4,5-Trichlorophenoxypropanoic acid, 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid, 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 2-(2',4',5'-Trichloro-phenoxy)-propionic acid, Color-Set, Fenoprop, Fenormone, Fruitone T, Kurosal G, Phenoprop, Silvex, Silvi-Rhap, Sta-fast, α-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
SMIL CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(=O)O
IUPAC navn 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 269.51
Formel vægt 267.9461