Få mere at vide
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 101 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H |
| Formel vægt | 323.8834 |