missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2’,4,4’-Tetranitrobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2',4,4'-Tetranitrobenzophenone |
| CAS | 71535-97-2 |
| Molekylær formel | C13H6N4O9 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6N4O9/c18-13(9-3-1-7(14(19)20)5-11(9)16(23)24)10-4-2-8(15(21)22)6-12(10)17(25)26/h1-6H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(C(=O)c2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | bis(2,4-dinitrophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.21 |
| Formel vægt | 362.0135 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?