Få mere at vide
2,2,4,4-Tetramethylpentane, 98%
Artikelnummer. 11490197
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490197 10 g 10g
11400207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11490197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21642.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1070-87-7 | C9H20 | 128.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1070-87-7
Molekylær formel C9H20
Molekylvægt (g/mol) 128.26
MDL nummer MFCD00060873
InChI nøgle GUMULFRCHLJNDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14058
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethylpentan
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4-Tetramethylpentane
Tæthed 0.72
Kogepunkt 121°C
Flammepunkt 6°C (43°F)
Lugt Petroleum-like
Lineær formel (CH3)3CCH2C(CH3)3
Mængde 10 g
FN nummer UN3295
Synonym di-tert-butylmethane, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl, unii-7js6eal3ee, 7js6eal3ee, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl-8ci 9ci, 2,4,4-tetramethylpentane, acmc-2098nd, pentane,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4,-tetramethylpentane, pentane,2,2,4,4-tetramethyl
Formel vægt 128.26
Procent renhed 98%