Få mere at vide
2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30457203
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457203 10 mg
30457031 25 mg
30453316 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT82425510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Analyt- eller komponentnavne 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H20 O2
InChI formel InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethylcyclohexan-1-carboxylsyre
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 184.275
Mængde 10 mg
Formel vægt 184.146