Få mere at vide
2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H20 O2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1 |
| IUPAC navn | 2,2,4,4-tetramethylcyclohexan-1-carboxylsyre |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.275 |
| Vis mere |