Få mere at vide
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617780 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10617780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434760010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
CAS 815-24-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.8240g/mL
Kogepunkt 150.0°C to 155.0°C
Flammepunkt 34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H18O
MDL nummer MFCD00008845
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.824
Synonym hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
InChI nøgle UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,2,4,4-tetramethylpentan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 142.24
PubChem CID 13152
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.