missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane |
| CAS | 3010-96-6 |
| Molekylær formel | C8 H16 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane, NSC 46473, Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Cyclobutanediol','2,2,4,4-tetramethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O |
| IUPAC navn | 2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.211 |
| Formel vægt | 144.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?