Få mere at vide
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon, TRC
Artikelnummer. 17982665
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982665 5 g
17913725 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982665 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2959005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-55-5
Molekylær formel C13 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 246.2155
Synonym Benzophenone, 2,2',4,4'-tetrahydroxy- (6CI,8CI), Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone, 2,2',4,4'-Tetrahydroxy diphenyl ketone, 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 2,4,2',4'-Tetrahydroxybenzophenone, BP 2, Benzophenone 2, Dainsorb P 6, Eversorb 51, NSC 38556, SUV 1, Seesorb 106, Sumisorb 150, T 0118, Uvinul 3050, Uvinul D 50
IUPAC navn bis(2,4-dihydroxyphenyl)metanon
SMIL Oc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10O5/c14-7-1-3-9(11(16)5-7)13(18)10-4-2-8(15)6-12(10)17/h1-6,14-17H
Formel vægt 246.0528
Procent renhed >95%