Få mere at vide
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane, 97%
Artikelnummer. 11437244
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437244 10 g 10g
11447244 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21620.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1717-50-6 | C2F4S2 | 164.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1717-50-6
Molekylær formel C2F4S2
Molekylvægt (g/mol) 164.14
MDL nummer MFCD00053538
InChI nøgle MPOCEMBRPHOCMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoro-1,3-dithietane, pubchem3989, acmc-1budt, 1, 2,2,4,4-tetrafluoro, 2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane, 1,3-dithietane,2,2,4,4-tetrafluoro, 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
PubChem CID 74392
IUPAC navn 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
SMIL FC1(F)SC(F)(F)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Tæthed 1.6
Kogepunkt 47°C to 49°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.393
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 164.14
Procent renhed 97%