Få mere at vide
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane, 98%
Artikelnummer. 11904401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904401 1 L Glasflaske 1 L
10275960 50 mL Glasflaske 50ml
10589043 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11904401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156250010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4390-04-9
Molekylær formel C16H34
Molekylvægt (g/mol) 226.44
MDL nummer MFCD00008856
InChI nøgle VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
PubChem CID 20414
IUPAC navn 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonan
SMIL CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 240.0°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4400
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 0.79
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 226.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.