missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, TRC

Artikelnummer. 30179904
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179904 100 mg
30180410 250 mg
30180174 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH291018100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 512-63-0
Molekylær formel C36 H30 O3 Si3
Molekylvægt (g/mol) 594.878
Synonym hexaphenyl-Cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-Hexaphenylcyclotrisiloxane, Diphenylsiloxane cyclic trimer, Hexaphenylcyclotrisiloxane, NSC 127080
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMIL O1[Si](O[Si](O[Si]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Formel vægt 594.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.