Få mere at vide
2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3,4,4-hexafluorobutoxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3,4,4-hexafluorobutoxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18F36N3O6P3/c25-7(26)19(49,50)13(37,38)1-64-70(65-2-14(39,40)20(51,52)8(27)28)61-71(66-3-15(41,42)21(53,54)9(29)30,67-4-16(43,44)22(55,56)10(31)32)63-72(62-70,68-5-17(45,46)23(57,58)11(33)34)69-6-18(47,48)24(59,60)12(35)36/h7-12H,1-6H2 |
| Formel vægt | 1220.9834 |
| Procent renhed | >95% |