Få mere at vide
2,2,4,4,6,6-Hexakis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]-2Lambda5,4Lambda5,6Lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,4,6,6-Hexakis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine |
| CAS | 16059-16-8 |
| Molekylær formel | C30H18F48N3O6P3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexakis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexakis(1,1,5-hydroperfluoropentoxy)cyclotriphosphazene, Phospharol NF 100, X 100, X 100 (lubricant) |
| InChI formel | InChI=1S/C30H18F48N3O6P3/c31-7(32)19(55,56)25(67,68)13(43,44)1-82-88(83-2-14(45,46)26(69,70)20(57,58)8(33)34)79-89(84-3-15(47,48)27(71,72)21(59,60)9(35)36,85-4-16(49,50)28(73,74)22(61,62)10(37)38)81-90(80-88,86-5-17(51,52)29(75,76)23(63,64)11(39)40)87-6-18(53,54)30(77,78)24(65,66)12(41)42/h7-12H,1-6H2 |
| SMIL | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COp1(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)n1 |
| IUPAC navn | 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentoxy)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvægt (g/mol) | 1521.33 |
| Formel vægt | 1520.9642 |