Få mere at vide
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 155 |
| CAS | 33979-03-2 |
| Molekylær formel | C12 H4 Cl6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexachloro-, Biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexachloro- (8CI), 2,2',4,4',6,6'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-HCB, 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl, 2,2',4,4',6,6'-Hexachlorodiphenyl, 2,4,6,2',4',6'-Hexachlorobiphenyl, PCB 155, 2,2',4,4',6,6'-HexaCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-5-1-7(15)11(8(16)2-5)12-9(17)3-6(14)4-10(12)18/h1-4H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)c2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1,3,5-trichloro-2-(2,4,6-trichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.88 |
| Formel vægt | 357.8444 |