Få mere at vide
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane |
| CAS | 541-02-6 |
| Molekylær formel | C10H30O5Si5 |
| MDL nummer | MFCD00046966 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.77 |
| Procent renhed | 99% |