Få mere at vide
2-(2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30407465
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30407465 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30407465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94246525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate
CAS 2518011-10-2
Molekylær formel C12H24N2O4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3
SMIL CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O
IUPAC navn 2-(2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 260.33
Formel vægt 260.17