Få mere at vide
2-(2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl Acetate |
| CAS | 2518011-10-2 |
| Molekylær formel | C12H24N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-12(16)18-11-10-17-9-7-14-4-2-13(3-5-14)6-8-15/h15H,2-11H2,1H3 |
| SMIL | CC(OCCOCCN1CCN(CCO)CC1)=O |
| IUPAC navn | 2-(2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vægt | 260.17 |