Få mere at vide
2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenol |
| CAS | 167145-13-3 |
| Molekylær formel | C15H16O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(3-Methoxyphenethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-17-14-7-4-5-12(11-14)9-10-13-6-2-3-8-15(13)16/h2-8,11,16H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc(CCc2ccccc2O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.29 |
| Formel vægt | 228.115 |