Få mere at vide
2’-(2,3-Epoxypropoxy)-3-phenylpropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2 |
| Formel vægt | 282.1256 |