missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1H-phenalen-1-yl)-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1H-phenalen-1-yl)-benzoic Acid |
| CAS | 1391054-77-5 |
| Molekylær formel | C21H18O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O3/c1-24-19-12-10-13-9-11-15(16-7-4-8-18(19)20(13)16)14-5-2-3-6-17(14)21(22)23/h2-8,10,12,15H,9,11H2,1H3,(H,22,23) |
| SMIL | COc1ccc2CCC(c3ccccc3C(=O)O)c4cccc1c24 |
| IUPAC navn | 2-(6-methoxy-2,3-dihydro-1H-phenalen-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.37 |
| Formel vægt | 318.1256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?