Få mere at vide
2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666323
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10666323 1 g 1g
10291133 250 mg 250mg
10255904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00239DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-04-3
Molekylær formel C13H11NO3S
Molekylvægt (g/mol) 261.295
MDL nummer MFCD01313483
InChI nøgle DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2798545
IUPAC navn 2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 261.3
Procent renhed 97%