Få mere at vide
2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-6-quinolinesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-6-quinolinesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 84864-68-6 |
| Molekylær formel | C18 H11 N O5 S . Na |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2,3-Dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-6-quinolinesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11NO5S.Na/c20-17-12-3-1-2-4-13(12)18(21)16(17)15-7-5-10-9-11(25(22,23)24)6-8-14(10)19-15;/h1-9,16H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2nc(ccc2c1)C3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC navn | sodium;2-(1,3-dioxoinden-2-yl)quinoline-6-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.33 |
| Formel vægt | 375.018 |