missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,3-Dichlorphenyl)-2-(guanidinylimino)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,3-Dichlorphenyl)-2-(guanidinimino)acetonitrile |
| CAS | 84689-20-3 |
| Molekylær formel | C9 H7 Cl2 N5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2EZ)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile, Hydrazinecarboximidamide, 2-[cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]-, 2-[Cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]hydrazinecarboximidamide, (2,3-Dichlorophenyl)(guanidinylimino)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-6-3-1-2-5(8(6)11)7(4-12)15-16-9(13)14/h1-3H,(H4,13,14,16)/b15-7- |
| SMIL | NC(=N)N\N=C(\C#N)/c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | (1E)-N-carbamimidamido-2,3-dichlorobenzenecarboximidoyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.09 |
| Formel vægt | 255.0079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?