Få mere at vide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-oxoacetonitrile (2,3-Dichlorobenzoylcyanide), Mikromol™
Artikelnummer. 30050676
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050676 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050676 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-oxoacetonitrile (2,3-Dichlorobenzoylcyanide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
CAS 77668-42-9
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H3 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H
SMIL Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl
IUPAC navn 2,3-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvægt (g/mol) 200.02
Mængde 25 mg
Formel vægt 198.9592 g/mol