Få mere at vide
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-oxoacetonitrile (2,3-Dichlorobenzoylcyanide), Mikromol™
Beskrivelse
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-oxoacetonitrile (2,3-Dichlorobenzoylcyanide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile |
| CAS | 77668-42-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H3 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H |
| SMIL | Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3-dichlorobenzoyl cyanide |
| Vis mere |