Få mere at vide
2-(2,3-dichlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10382813
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10382813 250 mg 250mg
10557563 1 g 1g
10653635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10382813 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB02181CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 257876-07-6
Molekylær formel C10H5Cl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 274.115
InChI nøgle ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
PubChem CID 2743987
IUPAC navn 2-(2,3-dichlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 274.13
Procent renhed 97%