Få mere at vide
2-(2,3,5-Tri-O-benzoyl-Beta-D-ribofuranosyl)-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,3,5-Tri-O-benzoyl-Beta-D-ribofuranosyl)-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 60084-09-5 |
| Molekylær formel | C32H27NO9S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | NSC 326396 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H27NO9S/c1-2-38-32(37)23-19-43-28(33-23)27-26(42-31(36)22-16-10-5-11-17-22)25(41-30(35)21-14-8-4-9-15-21)24(40-27)18-39-29(34)20-12-6-3-7-13-20/h3-17,19,24-27H,2,18H2,1H3/t24-,25-,26-,27-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)c1csc(n1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dibenzoyloxy-5-(benzoyloxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 601.62 |
| Formel vægt | 601.1407 |