Få mere at vide
2-[[[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]amino]carbonyl]-hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl)amino)carbonyl)-hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 132788-57-9 |
| Molekylær formel | C13 H16 N2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2/c1-9(2)11-4-6-12(7-5-11)13-8-10(3)14-15-13/h4-9H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)c1ccc(cc1)c2cc(C)[nH]n2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vægt | 200.131 |