Få mere at vide
2-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosyl)thiopseudourea Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)thiopseudourea Hydrobromide |
| CAS | 51224-13-6 |
| Molekylær formel | C15 H22 N2 O9 S . Br H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-B-D-Galactopyranosyl)Thiopseudourea Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O9S.BrH/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)27-15(16)17;/h10-14H,5H2,1-4H3,(H3,16,17);1H/t10-,11+,12+,13-,14+;/m1./s1 |
| SMIL | Br.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](SC(=N)N)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-carbamimidoylsulfanyloxan-2-yl]methyl acetate;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.32 |
| Formel vægt | 486.0308 |