Få mere at vide
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate, 96%, stab.
Artikelnummer. 11317486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317486 100 g 100g
11397476 5 g 5g
11307486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09543.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36405-47-7 | C8H8F6O2 | 250.14 g/mol
Det er en epoxyfortynder og bruges hovedsageligt som modificering af (meth)acrylatharpiksen. Veldefinerede organiske/uorganiske hybride fluorerede stjernepolymerer blev syntetiseret via atomoverførselsradikalpolymerisation (ATRP) af 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutylmethacrylat (HFBMA) under anvendelse af octa(aminophenyl)silsesquioxan (OAPS) nano-bur som initiator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en epoxyfortynder og bruges hovedsageligt som modificering af (meth)acrylatharpiksen. Veldefinerede organiske/uorganiske hybride fluorerede stjernepolymerer blev syntetiseret via atomoverførselsradikalpolymerisation (ATRP) af 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutylmethacrylat (HFBMA) under anvendelse af octa(aminophenyl)silsesquioxan (OAPS) nano-bur som initiator.
Opløselighed Vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36405-47-7
Molekylær formel C8H8F6O2
Molekylvægt (g/mol) 250.14
MDL nummer MFCD00042311
InChI nøgle DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl methacrylate, 1h,1h,3h-hexafluorobutyl methacrylate, hexafluorobutyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, hexafluorobutyl methacrylate polymer, hfbma, acmc-1adv6, ksc489s1j, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, homopolymer
PubChem CID 549772
IUPAC navn 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Navn note stabilized
Tæthed 1.352
Kogepunkt 158°C
Flammepunkt 56°C (132°F)
Brydningsindeks 1.362
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 2725177
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 250.14
Procent renhed 96%