Få mere at vide
2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol, 95%
Artikelnummer. 11498987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498987 100 g 100g
11478987 5 g 5g
11488987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20587.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 382-31-0 | C4H4F6O | 182.065 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 382-31-0
Molekylær formel C4H4F6O
Molekylvægt (g/mol) 182.065
MDL nummer MFCD00042309
InChI nøgle LVFXLZRISXUAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-1-butanol, 1h,1h,3h-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutanol-1, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-butan-1-ol, 1-butanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro, 1h,1h,3h-perfluorobutan-1-ol, acmc-209iys, cf3cfhcf2ch2oh, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl alcohol
PubChem CID 533990
IUPAC navn 2,2,3,4,4,4-hexafluorbutan-1-ol
SMIL C(C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,4,4,4-Hexafluoro-1-butanol
Tæthed 1.64
Kogepunkt 114°C to 116°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.312
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1753872
Formel vægt 182.07
Procent renhed 95%