missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide, TRC

Artikelnummer. 30135269
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135269 250 mg -
30008331 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT305330250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3566-61-8
Molekylær formel C8 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 155.19
Synonym 2,5-Pyrrolidinedione, 3,3,4,4-tetramethyl-, Succinimide, 2,2,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 3,3,4,4-Tetramethyl-2,5-pyrrolidinedione, 2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide, NSC 74524, PM 1090
IUPAC navn 3,3,4,4-tetramethylpyrrolidine-2,5-dione
SMIL CC1(C)C(=O)NC(=O)C1(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-Tetramethylsuccinimide
Renhedsgrad noter GC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2/c1-7(2)5(10)9-6(11)8(7,3)4/h1-4H3,(H,9,10,11)
Formel vægt 155.0946
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.