Få mere at vide
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 15641-58-4 |
| Molekylær formel | C8H14O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropylcarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC1(C)C(C(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC navn | 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.0994 |