Få mere at vide
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15486026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486026 5 g 5g
15476026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60809.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid is used to start synthesis of central nervous system-active compounds.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in methanol, ethanol and acetonitrile.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15641-58-4
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00011538
InChI nøgle SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylic acid, tetramethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c48r, tetramethylcyclopropanecarboxylicacid, 3-carboxy-1,1,2,2-tetramethylcyclopropane, 2,2,3,3-tetramethyl cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 152115
ChEBI CHEBI:39355
IUPAC navn 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMIL CC1(C(C1(C)C)C(=O)O)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 120°C to 121°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in methanol,ethanol and acetonitrile.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.