Få mere at vide
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid is used to start synthesis of central nervous system-active compounds.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in methanol, ethanol and acetonitrile.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents.
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid is used to start synthesis of central nervous system-active compounds.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in methanol, ethanol and acetonitrile.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 120°C to 121°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Soluble in methanol,ethanol and acetonitrile. |
| Formel vægt | 142.2 |
| Procent renhed | 97% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?