Få mere at vide
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarbonyl Chloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13ClO/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3 |
| Formel vægt | 160.0655 |