Få mere at vide
2,2,3,3-tetramethoxybutan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214268 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214268 25 g 25g
15294258 1 g 1g
15204268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15214268 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 450930250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 176798-33-7 | C8H18O4 | 178.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 176798-33-7
Molekylær formel C8H18O4
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD25458126
InChI nøgle COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 10856041
IUPAC navn 2,2,3,3-tetramethoxybutan
SMIL COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Kogepunkt 172.0°C to 174.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,3,3-Tetramethoxybutane, 95%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.