Få mere at vide
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol |
| CAS | 76-37-9 |
| Molekylær formel | C3H4F4O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2 |
| SMIL | OCC(F)(F)C(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.06 |
| Formel vægt | 132.0198 |