Få mere at vide
2,2,3,3-tetrafluor-1-propanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617674 100 g Glasflaske 100g
10401111 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617674 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296381000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76-37-9 | C3H4F4O | 132.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-37-9
Molekylær formel C3H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00004676
InChI nøgle NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
PubChem CID 6441
IUPAC navn 2,2,3,3-tetrafluorpropan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 109°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel F2CHCF2CH2OH
Brydningsindeks 1.3200 to 1.322
Mængde 100 g
Merck Index 15, 9351
Specifik vægtfylde 1.47
Formel vægt 132.06
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske