Få mere at vide
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-butanediol, 97%
Artikelnummer. 11349295
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349295 25 g 25g
11329295 1 g 1g
11339295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16635.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 425-61-6 | C4H6F4O2 | 162,08 g/mol
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butandiol er en reaktant, der anvendes til den enzymatiske syntese af silikonefluorerede alifatiske polyesteramider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butandiol er en reaktant, der anvendes til enzymsyntese af silikonefluorerede alifatiske polyesteramider.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 425-61-6
Molekylær formel C4H6F4O2
Molekylvægt (g/mol) 162.08
MDL nummer MFCD00042375
InChI nøgle CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
PubChem CID 136270
IUPAC navn 2,2,3,3-tetrafluorbutan-1,4-diol
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Smeltepunkt 80°C to 87°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (13 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1745847
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 162.08
Procent renhed 97%