Få mere at vide
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt, 98+ atom % D
Artikelnummer. 11481818
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481818 5 g 5g
11434130 250 mg 250mg
11471818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11481818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14489.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 24493-21-8 | C6H13NaO2Si | 172.267 g/mol
2,2,3,3-d(4)-3-(trimethylsilyl)propionsyrenatriumsalt anvendes som en deuteriummærket silan. Bruges også i medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionsyrenatriumsalt anvendes som en deuteriummærket silan. Bruges også i medicinalindustrien.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24493-21-8
Molekylær formel C6H13NaO2Si
Molekylvægt (g/mol) 172.267
MDL nummer MFCD00002762
InChI nøgle OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
Synonym sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
PubChem CID 23688921
IUPAC navn natrium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoat
SMIL C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3-d(4)-3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter ≥98 atom %D
Lineær formel (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Mængde 5 g
Beilstein 4046239
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 172.27
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,3,3-d{ 4} -3-(Trimethylsilyl)propionicacid, sodium salt