Få mere at vide
2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-6-(2-propen-1-yl)-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane |
| CAS | 168080-93-1 |
| Molekylær formel | C12 H12 N O2 . I |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Allyl-2,2,3,3,9,9,10,10-octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12NO2.HI/c1-9(14)15-11-6-5-10-4-3-7-13(2)12(10)8-11;/h3-8H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].CC(=O)Oc1ccc2ccc[n+](C)c2c1 |
| IUPAC navn | (1-methylquinolin-1-ium-7-yl) acetate;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.134 |
| Formel vægt | 328.991 |