Få mere at vide
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30402889
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30402889 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30402889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH291115250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1-butanol
CAS 60838-59-7
Molekylær formel C4H4H6O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4F6O/c5-2(6)4(9,10)3(7,8)1-11/h2,11H,1H2
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4-hexafluorobutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 182.06
Formel vægt 182.0166