Få mere at vide
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro-1,1'-biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 170 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Cl7/c13-6-2-1-4(8(15)10(6)17)5-3-7(14)11(18)12(19)9(5)16/h1-3H |
| Formel vægt | 391.8054 |