Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate, 98%, stab.
Artikelnummer. 11348585
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348585 25 g 25g
11338585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12044.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 355-93-1 | C9H8F8O2 | 300.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-93-1
Molekylær formel C9H8F8O2
Molekylvægt (g/mol) 300.15
MDL nummer MFCD00039278
InChI nøgle ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate, octafluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-perfluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate stabilized with mehq, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-perfluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-octafluoropentyl ester, octafluoropentyl methacrylate polymer, 1h,1h,5h-octafluoropentylmethacrylate
PubChem CID 67739
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorpentyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
Navn note stabilized
Tæthed 1.432
Kogepunkt 178°C to 179°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.36
Mængde 25 g
Beilstein 1801409
Formel vægt 300.15
Procent renhed 98%