Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol, TRC
Artikelnummer. 30420745
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30420745 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30420745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO273118250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
CAS 355-80-6
Molekylær formel C5H4F8O
Mængde 250 mg
Synonym 1H,1H,5H-Perfluoropentan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoropentan-5-ol, 1,1,5-Trihydro-1-hydroxyperfluoropentane, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentyl alcohol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentanol, 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol, 1H,1H,5H-Octafluoro-n-pentanol, 1H,1H,5H-Perfluoro-1-pentanol, 1H,1H,5H-Perfluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentanol, NSC 114, α,α,ω-Trihydroperfluoropentanol
InChI formel InChI=1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h2,14H,1H2
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 232.07
Formel vægt 232.0134