Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol, 98%
Artikelnummer. 11470621
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470621 100 g 100g
11460621 25 g 25g
11480621 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470621 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20108.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 355-80-6 | C5H4F8O | 232.07 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol bruges som et co-overfladeaktivt middel i syntesen af sølv og sølviodid nanokrystaller. Det blev også brugt i syntesen af Ag2S nanokrystaller med en karakteristisk overfladeplasmonresonansabsorption ved 330nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol bruges som et co-overfladeaktivt middel i syntesen af sølv- og sølviodid nanokrystaller. Det blev også brugt i syntesen af Ag2S nanokrystaller med en karakteristisk overfladeplasmonresonansabsorption ved 330nm.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-80-6
Molekylær formel C5H4F8O
Molekylvægt (g/mol) 232.07
MDL nummer MFCD00039631
InChI nøgle JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
PubChem CID 9641
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorpentan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Smeltepunkt <-50°C
Tæthed 1.667
Kogepunkt 141°C to 142°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.318
Mængde 100 g
Beilstein 1773494
Merck Index 14,6746
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 232.07
Procent renhed 98%