Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol, 97%
Artikelnummer. 11399225
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399225 5 g 5g
11309235 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399225 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16560.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 355-74-8 | C6H6F8O2 | 262.099 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexandiol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355-74-8
Molekylær formel C6H6F8O2
Molekylvægt (g/mol) 262.099
MDL nummer MFCD00069087
InChI nøgle NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
PubChem CID 136181
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorhexan-1,6-diol
SMIL C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Kogepunkt 100°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1784039
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 262.1
Procent renhed 97%