Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyd hydrat, tekniker.
Artikelnummer. 11334344
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334344 5 g 5g
11324344 1 g 1g
11344344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00875.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-02-0
Molekylær formel C4HF7O
Molekylvægt (g/mol) 198.04
MDL nummer MFCD00039731
InChI nøgle IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67809
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanal
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Brydningsindeks 1.32
Mængde 5 g
Beilstein 1367365
Formel vægt 198,04 (Vandfri)
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehydehydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyraldehyde