Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyd hydrat, tekniker.
Artikelnummer. 11324344
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324344 1 g 1g
11334344 5 g 5g
11344344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00875.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-02-0
Molekylær formel C4HF7O
Molekylvægt (g/mol) 198.04
MDL nummer MFCD00039731
InChI nøgle IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67809
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanal
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Brydningsindeks 1.32
Mængde 1 g
Beilstein 1367365
Formel vægt 198.04 (Anhydrous)
Grad Teknisk