Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393736 5 g 5g
11383736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11393736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16776.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 374-99-2 | Molecular Formula: C4H4F7N | Molecular Weight: 199.072 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylamin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2,3,3,4,4,4
-Heptafluorbutylamin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-99-2
Molekylær formel C4H4F7N
Molekylvægt (g/mol) 199.072
MDL nummer MFCD00014817
InChI nøgle WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-amin
SMIL C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Tæthed 1.493
Kogepunkt 70 °C til 71 °C
Brydningsindeks 1.304
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1761906
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 199.07
Procent renhed 97%